Få mere at vide
Petroleumsether, til pesticid-restanalyse, lavkogepunkt-behandlet hydrogen-naphtha, bp 40-60 °C, Solstice
Artikelnummer. 15694210
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15694210 4 x 2.5 L Pakke med 4
15674210 1 L 1 L
15684210 2.5 L 2.5 L
15604220 6 x 1 L Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15694210 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 344914X2.5L
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CHROMASOLV™ , til analyse af pesticidrester, hydrogenbehandlet naphtha med lavt kogepunkt, kp. 40-60° C
  • Til gaskromatografi (GC)
  • Udviklet specielt til anvendelse i restanalyse af pesticider og andre lavtflygtige stoffer ved brug af GC
  • Ikke-flygtige stoffer og vandindhold er specificeret for hvert opløsningsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101316-46-5 , 109-66-0
MDL nummer MFCD00081849
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Petroleum ether
Mængde 4 x 2.5 L
Flammepunkt −40 °C (−40 °F)
FN nummer UN1268
Grad CHROMASOLV
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Petroleum ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C6, Isoalkanes, <5% n-Hexane