Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Petroleum ether |
| Smeltepunkt | -40.0°C |
| Tæthed | 0.7000g/mL |
| Mængde | 10 L |
| Flammepunkt | −26°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Plast tromle |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.3880 to 1.3920 (20°C, 589nm) |
| Rester efter fordampning | 0.005% max. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Petroleum ether, boiling range 60-95°C
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Contain: Naphtha, petroleum,Hexane, Cyclohexane