Artikelnummer. 10666404
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
unitSize
10666404
1 L
Glasflaske
1 L
10582451
2.5 L
Glasflaske
2.5 L
11984061
10 L
Plast tromle
10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
10666404
Leverandør
Thermo Scientific Acros
Leverandørnr.
292510010
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 64742-49-0 | C6H14 | 86,178 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
64742-49-0
Molekylær formel
C6H14
Molekylvægt (g/mol)
86.178
MDL nummer
MFCD00081849
InChI nøgle
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID
7892
SMIL
CCCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
Petroleum ether
Smeltepunkt
-40.0°C
Tæthed
0.7000g/mL
Mængde
1 L
Flammepunkt
−26°C
Infrarødt spektrum
Authentic
Emballage
Glasflaske
Fysisk form
Væske
Brydningsindeks
1.3880 to 1.3920 (20°C, 589nm)
Rester efter fordampning
0.005% max.
Specifik vægtfylde
0.7
Viskositet
0.57 mm2/s (25°C)
Kogepunkt
60.0°C to 95.0°C
Opløselighedsinformation
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with absolute alcohol, benzene,, chloroform, ether, carbon disulfide, carbon, tetrachloride and oils except castor oil.
IUPAC navn
2-methylpentan
Grad
Ekstra ren
Vis mere
Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?