Få mere at vide
Petroleumsether, ekstra rent, kogeområde 60-95 °C
Artikelnummer. 10582451 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10582451 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10666404 1 L Glasflaske 1 L
11984061 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10582451 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 292510025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    950.00 DKK
    873.15 DKK / 2.5 L
    Spare 76.85 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 64742-49-0 | C6H14 | 86,178 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64742-49-0
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.178
MDL nummer MFCD00081849
InChI nøgle AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
SMIL CCCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Petroleum ether
Smeltepunkt -40,0 °C
Tæthed 0.7000g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt −26 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3880 til 1,3920 (20 °C, 589 nm)
Rester efter fordampning 0,005% maks.
Specifik vægtfylde 0.7
Viskositet 0,57 mm2/s (25 °C)
Kogepunkt 60,0 °C til 95,0 °C
IUPAC navn Petroleumsether
Grad Ekstra ren