Få mere at vide
Petroleumsether, ekstra ren, kogeområde 40-60 °C, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10200813 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
Emballage:
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10200813 5 L Plast tromle 5 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10200813 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 124860050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.00 DKK
    1201.51 DKK / 5 L
    Spare 113.49 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Petroleum ether
Navn note Extra Dry
CAS 64742-49-0
Tæthed 0.6500g/mL
Mængde 5 L
Emballage Plast tromle
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning 0,002% maks.
Molekylær formel C6H14
MDL nummer MFCD00081849
FN nummer 1268
Vand 0,03% maks. (K.F.)
Merck Index 14, 5489
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
Kogepunkt 40 °C til 60 °C
InChI nøgle AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCC(C)C
IUPAC navn 2-methylpentan
Molekylvægt (g/mol) 86.178
PubChem CID 7892
Grad Ekstra ren
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.