Få mere at vide
Petroleumsether, ekstra ren, kogeområde 35-60 °C, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10676841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10676841 1 kg Glasflaske 1kg
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10676841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 413140010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00 DKK
    208.21 DKK / 1kg
    Spare 18.79 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 64742-49-0 | C6H14 | 86,178 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Petroleum ether
CAS 64742-49-0
Tæthed 0.6480g/mL
Mængde 1 kg
Flammepunkt −30 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3660 til 1,3700
Rester efter fordampning 0,005% maks.
Specifik vægtfylde 0.648
Molekylær formel C6H14
MDL nummer MFCD00081849
Merck Index 14, 5489
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
Kogepunkt 35,0 °C til 60,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
InChI nøgle AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCC(C)C
IUPAC navn Petroleumsether
Molekylvægt (g/mol) 86.178
PubChem CID 7892
Grad Ekstra ren