missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Riedel-de Haën Petroleumsether CHROMASOLV™

Artikelnummer. 15965620
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
7 L
45 L
Pakningsstørrelse:
45 L
7 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15965620 45 L 45 L
15975620 7 L 7 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15965620 Leverandør Riedel-de Haën Leverandørnr. 3449145L

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.

Petroleumsether CHROMASOLV™ til analyse af pesticidrester, hydrogenbehandlet naphtha med lavt kogepunkt, kogepunkt 40 C °til 60 °C.

  • Til gaskromatografi (GC).
  • Udviklet specielt til anvendelse i restanalyse af pesticider og andre lavtflygtige stoffer ved brug af GC.
  • Ikke-flygtige stoffer og vandindhold er specificeret for hvert opløsningsmiddel.

Kemiske identifikatorer

CAS 64742-49-0
MDL nummer MFCD00081849
Synonym Petroleum benzin
IUPAC navn Petroleumsether

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Petroleum ether
pH Not applicable
Smeltepunkt No data available
CAS min % ≥50.00%
Farve Farveløs
CAS Max % ≤100.00%
Tæthed 0.65 g/cm3 (20°C)
Mængde 45 L
Flammepunkt -30°C
Emballage Returtromle i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje CHROMASOLV
Damptryk No data available
Viskositet No data available
FN nummer UN3295
Kogepunkt 40°C to 60°C (1.013 hPa)
Grad GC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Petroleum ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C6, Isoalkanes, <5% n-Hexane
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.