Få mere at vide
Petroleumsether, kogeområde 40 –60 °C, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11368644
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368644 2.5 L 2.5 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11368644 Leverandør Scharlab Leverandørnr. ET00922500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Anvendes i opløsningsmidler i analytisk kemi.
  • Synonymer: Petroleumsbenzin, Petroleumssprit
  • CAS: 64742-49-0
  • EIN ECS nr.: 265-151-9
  • Jodindeks: 0,3 max
  • Svovlforbindelser: 0,005 % max
  • Aromatiske kulbrinter (som C6H6): 0,02% max
Tekniske data
Smeltepunkt <-100°C
CAS 64742-49-0
Surhed 0.0003mEq/g max
Udseende Clear
Tæthed 0.65g/cm3 at 15°C
Mængde 2.5 L
Flammepunkt < -21°C
Tændingspunkt 250°C
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning 0.0005% max
Molekylær formel C6H14
Damptryk 350hPa (at 20°C)
MDL nummer MFCD00081849
Vand 0.01% max
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
Kogepunkt 40°C to 60°C (min 90% volume)
Opløselighedsinformation Almost non-miscible (in water)
InChI nøgle AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCC(C)C
IUPAC navn Petroleumsether
Molekylvægt (g/mol) 86.178
PubChem CID 7892
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Petroleum ether, boiling range 40 - 60 °C, AR, ACS, ISO
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i