Få mere at vide
Petroleumsether, ACS-reagens, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15671660
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
20 L
500ml
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15671660 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15661660 500 mL Glass Bottle 500ml
15631660 1 L Glasflaske 1 L
15641660 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15681660 6 x 500 mL Glass Bottle Pakke med 6
15651660 20 L Stainless Steel Can 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15671660 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 1845196X1L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
ACS reagens
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 8030-30-6
Molekylær formel C5H12
Molekylvægt (g/mol) 72.15
MDL nummer MFCD00009498
InChI nøgle OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC navn pentan
SMIL CCCCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Petroleum ether
Navn note ACS reagent
CAS min % ≥25.0000%
CAS Max % <50.0000%
Tæthed 0.64 g/mL at 25 °C(lit.)
Kogepunkt 40°C to 60°C
Flammepunkt −30°C
Emballage Glasflaske
Mængde 6 x 1 L
FN nummer UN3295
Grad ACS-reagens