Få mere at vide
Petroleumsether, ACS-reagens, Honeywell Riedel-de Haën™
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
20 L
500ml
Pakke med 6
Beskrivelse
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
- prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
- velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
- variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
- alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Petroleum ether |
| Navn note | ACS reagent |
| CAS min % | ≥25.0000% |
| CAS Max % | <50.0000% |
| Tæthed | 0.64 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Kogepunkt | 40°C to 60°C |
| Flammepunkt | −30°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 2.5 L |
| FN nummer | UN3295 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Petroleum ether
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrocarbons, C6, pentane