Få mere at vide
Petroleum Ether, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31750801
Skift visning
Mængde:
4 L
Artikelnummer. Mængde
31750801 4 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 31750801 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. RSOP02004C
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
(Ligroin)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Petroleium Ether
CAS 8032-32-4
Surhed Pas
Mængde 4 L
Emballage Amber Glass Bottle
Rester efter fordampning Max. 0,001%
Kogepunkt 35 °C til 60 °C
Grad ACS