Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Petroleum ether |
| Tæthed | 0.6500g/mL |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | −45 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,3660 til 1,3710 |
| Specifik vægtfylde | 0.65 |
| Viskositet | 0,45 mm2/s (25 °C) |
| Merck Index | 14, 5489 |
| Kogepunkt | 40,0 °C til 65,0 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Petroleum ether, boiling range 40-60°C
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .