Få mere at vide
Petroleum Ether 80-100°C, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
Beskrivelse
Petroleum Ether 80-100°C, Extra Pure, SLR
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Colorless |
| Kogepunkt | 78°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Damptryk | 200mbar at 20°C |
| IUPAC navn | 2-methylpentane |