Få mere at vide
Petroleumsether 60/80
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Det bruges mest af farmaceutiske virksomheder og i fremstillingsprocessen. Det er et letvægts kulbrinte, der hovedsageligt anvendes som et ikke-polært opløsningsmiddel. Ekstraktet af luftdele af ageratum-conyzoider i petroleumsether spiller en væsentlig rolle for isoleringen af sigmasterol og beta-sitosterol. Råoliesprit og methanolekstrakter spiller også en vigtig rolle til screening af antimikrobiel aktivitet af stængelbark, blade og rødder af Ficus thoningii.
Opløselighed Uopløseligt
i vand.
Bemærkninger
Brandfarlig, kan være fugtfølsom.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Petroleum ether 60/80 |
| Tæthed | 0.672 |
| Mængde | 2500 mL |
| Flammepunkt | −10 °C (14 °F) |
| Lugt | Petroleum-lignende |
| FN nummer | UN1268 |
| Merck Index | 14,5489 |
| Kogepunkt | 60 °C til 80 °C |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
Sikkerhed og håndtering
- Petroleum ether 60/80
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i