Få mere at vide
Petroleumsether 60/80
Artikelnummer. 11353207
Skift visning
Mængde:
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353207 1000 mL 1 L
11363207 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11353207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13734.AU
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 8032-32-4
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Det bruges mest af farmaceutiske virksomheder og i fremstillingsprocessen. Det er et let carbonhydrid, der hovedsageligt anvendes som et ikke-polært opløsningsmiddel. Ekstraktet af luftdele af ageratum-conyzoider i petroleumsether spiller en væsentlig rolle for isoleringen af sigmasterol og beta-sitosterol. Råoliesprit og methanolekstrakter spiller også en vigtig rolle til screening af antimikrobiel aktivitet af stængelbark, blade og rødder af Ficus thoningii.
Opløselighed Uopløseligt
i vand.
Bemærkninger
Brandfarlig, kan være fugtfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8032-32-4
MDL nummer MFCD00081849
Synonym p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Petroleum ether 60/80
Tæthed 0.672
Mængde 1000 mL
Flammepunkt −10°C (14°F)
Lugt Petroleum-like
FN nummer UN1268
Merck Index 14,5489
Kogepunkt 60°C to 80°C
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Petroleum ether 60/80
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Petroleum ether