Få mere at vide
Petroleumsether 60-80 °C, certificeret AR til analyse, N-hexan< 50 %, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
C6H14, CAS-nummer-64742-49-0, dimethylpropylmethan, unii-49ib0u6mld, isohexan, 1,1-dimethylbutan, 2-methylpentan, 2-methylpentan, 2-methyl-pentan, iso-hexan, methylpentan, pentan, 205-L, methyl, pentan, 205-L, farvefri, 205-L. AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N, 2-methylpentan, 81849, 86.178
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Petroleum Ether |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 2.5 L |
| Emballage | Plastbelagt glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 155 hPa |
| Viskositet | 0.52/s at 20°C |
| Kogepunkt | 60°C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Petroleum ether, boiling range 60-80°C
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .