Få mere at vide
Petroleumsether, 40-60 °C, BAGER ANALYZED Pesticid reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15524055 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15524055 2.5 L 2.5 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15524055 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 5280.2500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Opløsningsmidler specielt udviklet til brug ved vurdering af pesticid- og insekticidrester i fødevarer, foder, vand eller jordprøver.
  • Opløsningsmidler specielt udviklet til brug ved vurdering af pesticidrester i fødevarer, foder, vand eller jordprøver.
  • De er specificeret til de krævede lave restkoncentrationer (5 ppm) til brug i forsknings- og kvalitetskontrollaboratorier.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Petroleum Ether
Smeltepunkt -40 °C
Navn note Naphta med lavt kogepunkt (Benzen <0,1%)
CAS 8032-32-4
Farve Farveløs
Surhed Max. 0,0005 meq/g
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0,6 til 8 vol%
Flammepunkt -18 °C
Tændingspunkt 250 °C
Lugt Karakteristik
Emballage Glas
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning Maks. 5 ppm
FN nummer 1268
Vand Max. 0,02 %
Synonym p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Kogepunkt 40 °C til 60 °C
Opløselighedsinformation Blandbarhed med vand ved 20 °C er 0,020 g/l
Grad Pesticid