Få mere at vide
Petroleum Ether 40-60C CertiFied for analysis , Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11423653 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
200 L
Pakningsstørrelse:
200 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423653 200 L 200 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11423653 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/1760/27
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Petroleum ether 40-60C CertiFied for analysis 200L n-hexane <2%
Petroleum ether 40-60C CertiFied for analysis 200L n-hexane <2%
  • Petroleum ether 40-60C CertiFied for analysis 200L n-hexane <2% Plastic Bottle Cas No. 64742-49-0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Petroleum
Smeltepunkt <-100 °C
CAS 64742-49-0
Mængde 200 L
Emballage Plast
MDL nummer MFCD00081849
Kogepunkt 40,0 °C til 65,0 °C
IUPAC navn Petroleumsether
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.