Få mere at vide
Petroleumsether 40-60 °C, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12616757 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Plastflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 12616757
Brand: Fisher Chemical P/1440/15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Petroleumsether 40-60 °C, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64742-49-0
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.178
MDL nummer MFCD00081849
InChI nøgle AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
SMIL CCCC(C)C
Tekniske data
Farve Farveløs
Kogepunkt 40°C
Mængde 1 L
Emballage Ravfarvet glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 38kPa at 20°C
Viskositet 0.45 mm2/s at 25°C (ASTM D445)
IUPAC navn Petroleumsether