Få mere at vide
Petroleumsether 40-60 °C, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Plastflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Beskrivelse
Petroleumsether 40-60 °C, Extra Pure, SLR
Specifications
Specifications
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 40°C |
| Mængde | 25 L |
| Emballage | Metal dåse |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 38kPa at 20°C |
| Viskositet | 0.45 mm2/s at 25°C (ASTM D445) |
| IUPAC navn | 2-methylpentan |