Få mere at vide
Petroleumsether 40-60 °C, ekstra tør, til syntese, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10755531 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10755531
Brand: Fisher Chemical P/2082/17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Tekniske data
CAS 64742-49-0
Farve Farveløs
Kogepunkt 40°C
Mængde 2.5 L
Emballage Ravfarvet glasflaske
Fysisk form Væske
Molekylær formel C6H14
MDL nummer MFCD00081849
Damptryk 38kPa at 20°C
Viskositet 0.45 mm2/s at 25°C (ASTM D445)
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
InChI nøgle AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCC(C)C
IUPAC navn 2-methylpentan
Molekylvægt (g/mol) 86.178
PubChem CID 7892
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.