Få mere at vide
Petroleumsether 40-60 °C, certificeret AR til analyse, N-hexan< 2 %, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12676986 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Fluoreret HDPE flaske
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12676986 2.5 L Plastbelagt glasflaske Hver
10151720 1 L Ravfarvet glasflaske 1 L
15374528 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
11433633 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10161720 5 L Fluoreret HDPE flaske 5 L
10204350 25 L Metal dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12676986 Leverandør Macherey Nagel Leverandørnr. 931292
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
C6H14, CAS-nummer-64742-49-0, 1,1-dimethylbutan, isohexan, 2-methylpentan, dimethylpropylmethan, 2-methyl-pentan, 2-methylpentan, unii-49ib0u6mld, pentan, 2-methyl, methylpentan, 405L, farveløs, hexan, 405L, farvefri, hexan AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N, 2-methylpentan, 81849, 86.178
Kemiske identifikatorer
CAS 64742-49-0
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.178
MDL nummer MFCD00081849
InChI nøgle AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7892
SMIL CCCC(C)C
Tekniske data
Farve Farveløs
Kogepunkt 40°C
Mængde 2.5 L
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 38kPa at 20°C
Viskositet 0.45 mm2/s at 25°C (ASTM D445)
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
IUPAC navn Petroleumsether
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: barrium chloride, ammonium chloride