Få mere at vide
Petroleumsether 40-60 °C, certificeret AR til analyse, N-hexan< 2 %, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Fluoreret HDPE flaske
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
Beskrivelse
C6H14, CAS-nummer-64742-49-0, 1,1-dimethylbutan, isohexan, 2-methylpentan, dimethylpropylmethan, 2-methyl-pentan, 2-methylpentan, unii-49ib0u6mld, pentan, 2-methyl, methylpentan, 405L, farveløs, hexan, 405L, farvefri, hexan AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N, 2-methylpentan, 81849, 86.178
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 40°C |
| Mængde | 25 L |
| Emballage | Metal dåse |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 38kPa at 20°C |
| Viskositet | 0.45 mm2/s at 25°C (ASTM D445) |
| Synonym | isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane |
| IUPAC navn | 2-methylpentan |
Safety and Handling
Product Identifier
- Petroleum ether, boiling range 40-60°C
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .