Learn More
Petroleumsether 40-60 °C, certificeret AR til analyse, N-hexan< 2 %, Fisher Chemical™
Product Code. 10161720 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Fluoreret HDPE flaske
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Unit Size:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10161720 5 L Fluoreret HDPE flaske 5 L
10151720 1 L Ravfarvet glasflaske 1 L
15374528 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
11433633 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10204350 25 L Metal dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Product Code. 10161720 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P/1760/21
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
C6H14, CAS-nummer-64742-49-0, 1,1-dimethylbutan, isohexan, 2-methylpentan, dimethylpropylmethan, 2-methyl-pentan, 2-methylpentan, unii-49ib0u6mld, pentan, 2-methyl, methylpentan, 405L, farveløs, hexan, 405L, farvefri, hexan AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N, 2-methylpentan, 81849, 86.178
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64742-49-0
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.178
MDL nummer MFCD00081849
InChI nøgle AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7892
SMIL CCCC(C)C
Specifications
Farve Farveløs
Mængde 5 L
Emballage Fluoreret HDPE flaske
Fysisk form Væske
Damptryk 38 kPa ved 20 °C
Viskositet 0,45 mm2/s ved 25 °C (ASTM D445)
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
Kogepunkt 40 °C
IUPAC navn Petroleumsether
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane