Få mere at vide
Petroleum Ether 40-60°C, Certified AR for Analysis, Low In Aromatics, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 64742-49-0 |
| Farve | Colorless |
| Kogepunkt | 40°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Molekylær formel | C6H14 |
| MDL nummer | MFCD00081849 |
| Damptryk | 38kPa at 20°C |
| Viskositet | 0.45 mm2/s at 25°C (ASTM D445) |
| Vis mere |