Få mere at vide
Petroleum ether 35/60, ACS
Artikelnummer. p-4408280
Mængde:
1 L
4 L
4 x 4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
16 L
4 L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11329727
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042085.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Maximum level of impurities: Color (APHA): 10, Boiling range 35-60°C, Evaporation residue: 0.001%, Acidity P.T. | CAS: 8032-32-4
Petroleumsether bruges mest af medicinalvirksomheder og i fremstillingsprocessen. Det er et let carbonhydrid, der hovedsageligt anvendes som et ikke-polært opløsningsmiddel. Ekstraktet af luftdele af ageratum-conyzoider i petroleumsether spiller en væsentlig rolle for isoleringen af sigmasterol og beta-sitosterol. Råoliesprit og methanolekstrakter spiller også en vigtig rolle til screening af antimikrobiel aktivitet af stængelbark, blade og rødder af ficus thoningii.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8032-32-4
MDL nummer MFCD00081849
Synonym p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Petroleum ether 35/60
Farve Farveløs
Udseende Colorless liquid
Tæthed 0.640 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 35°C to 60°C
Mængde 1 L
Flammepunkt -49°C (-57°F)
Tændingspunkt 250°C (482°F)
Lugt Petroleum-like
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.363
Damptryk 350 hPa (263mm Hg) at 20°C
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Grad ACS