Få mere at vide
Petroleumsether 30-40 °C, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Aluminum Can
Amber Glass Bottle
Metal dåse
Dimensione della confezione:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Specifica
Specifica
| Smeltepunkt | -130°C |
| Kogepunkt | 30°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Damptryk | 514mmHg 25 |
| IUPAC navn | Petroleum ether |
| Formel vægt | 72.15g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Petroleum ether 30-40°C
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto