Artikelnummer. 10294150
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Aluminiumsdåse
Metal dåse
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
Pakningsstørrelse
10294150
25 L
Metal dåse
25 L
11488712
500 mL
Ravglasflaske
500ml
10635692
2.5 L
Ravglasflaske
2.5 L
11904071
5 L
Aluminiumsdåse
5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
10294150
Leverandør
Fisher Chemical
Leverandørnr.
P/1400/25
Forventet forsendelse: 14-10-2026Log ind for at se lagerbeholdningen.
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Kemiske identifikatorer
CAS
64742-49-0
Molekylær formel
C6H14
Molekylvægt (g/mol)
86.178
MDL nummer
MFCD00081849
InChI nøgle
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID
7892
SMIL
CCCC(C)C
Tekniske data
Smeltepunkt
-130 °C
Mængde
25 L
Emballage
Metal dåse
Fysisk form
Væske
Damptryk
514mmHg 25
Kogepunkt
30 °C
IUPAC navn
2-methylpentan
Formel vægt
72,15 g/mol
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?