Få mere at vide
Petroleumsether 30-40 °C, certificeret AR til analyse, N-hexan< 0,1 %, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Petroleumsether 30-40 °C, certificeret AR til analyse, N-hexan< 0,1 %
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -130 °C |
| Mængde | 2.5 L |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 514mmHg 25 |
| Kogepunkt | 30 °C |
| IUPAC navn | Petroleumsether |
| Formel vægt | 72,15 g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Petroleum ether 30-40ºC
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P273-Undgå udledning til miljøet.