Få mere at vide
Riedel-de Haën Petroleumsether
Artikelnummer. 16686153
Skift visning
Mængde:
18 L
200 L
Pakningsstørrelse:
18 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16686153 200 L -
15954750 18 L 18 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 16686153 Leverandør Riedel-de Haën Leverandørnr. 24587200L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Petroleum Ether, Puriss., hydrogenbehandlet naphtha med lavt kogepunkt, opfylder analytiske specifikationer for DAB 40°°C til 60°C (°bp min. 75%).
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier.
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
Kemiske identifikatorer
CAS 64742-49-0
MDL nummer MFCD00081849
Synonym Petroleum benzin
IUPAC navn Petroleumsether
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Petroleum ether
pH Not applicable
Smeltepunkt No data available
CAS min % ≥50.00%
Farve Farveløs
CAS Max % ≤100.00%
Tæthed 0.65 g/cm3 (20°C)
Mængde 200 L
Flammepunkt -30°C
Emballage Returtromle i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje Puriss.
Damptryk No data available
Viskositet No data available
FN nummer UN3295
Kogepunkt 40°C to 60°C (1.013 hPa)
Procent renhed ≥75.00%
Grad Farmakopé