Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 500 mL |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 45mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.7 m2/s at 25°C |
| Kogepunkt | 100°C |
| IUPAC navn | Petroleumsether |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Petroleum ether, boiling range 100-120°C
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.