Få mere at vide
Petroleumsbenzin, til GC, 40-60 °C, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16605903
Skift visning
:
200 L
Artikelnummer.
16605903 200 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 16605903 Leverandør Honeywell Burdick & Jackson Leverandørnr. 65748200LRC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Petroleum benzine
CAS 109-66-0
CAS min % 0.2
Farve Farveløs
Mængde 200 L
Flammepunkt -30°C
Molekylær formel C5H12
Kogepunkt 40°C to 60°C (1013 hPa)
InChI nøgle OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCC
IUPAC navn pentan
Molekylvægt (g/mol) 72.15
Grad GC