Få mere at vide
Petrolatum, hvid, ren
Artikelnummer. 10388903 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10388903 10 kg Plast tromle 10kg
10445091 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10388903 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 417090100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2160.00 DKK
    1977.64 DKK / 10kg
    Spare 182.36 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 8009-03-8 | C15H15N | 209,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8009-03-8
Molekylær formel C15H15N
Molekylvægt (g/mol) 209.29
MDL nummer MFCD00147839
InChI nøgle WJZSZXCWMATYFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,2-trimethyl-1h-benzo e indole, 1,1,2-trimethyl-1h-benz e indole, 1,1,2-trimethylbenz e indole, 2,3,3-trimethyl-4,5-benzo-3h-indole, 2,3,3-trimethylbenzoindolenine, 1,1,2-trimethylbenzo e indole, 1h-benz e indole, 1,1,2-trimethyl, 2,3,3-trimethyl-1h-benz e indolenine, 1,1,2-trimethylhydrobenzo e indole
PubChem CID 170530
IUPAC navn 1,1,2-trimethyl-1H-benzo[e]indol
SMIL CC1=NC2=CC=C3C=CC=CC3=C2C1(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Petrolatum, white
Smeltepunkt 50,0 °C til 56,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt >300,0 °C
Flammepunkt >150 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plast tromle
Mængde 10 kg
Merck Index 14, 7185
Specifik vægtfylde 0.84
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: praktisk talt uopløseligt i glycerol, alkohol, opløseligt i benzen, kloroform, ether, petroleum, ether, kulstofdisulfid, olier
Viskositet 5-8 mm2/s (100 °C)
Grad Ren
Fysisk form Pasta