Få mere at vide
Benzin, puriss., kogepunkt 100° til 140 °C, Solstice
Artikelnummer. 15622670
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15622670 25 L 25 L
15602670 1 L 1 L
15612670 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15622670 Leverandør Fluka Leverandørnr. 2453425L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5425.00 DKK
    4371.93 DKK / 25 L
    Spare 1053.07 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Puriss., bp 100-140 °C
  • Vi er din leverandør af højkvalitets laboratoriereagenser og kemikalier til analytiske og kemiske laboratorier:
    Opløsningsmidler– ACS specifik anvendelse (HPLC), ACS generel anvendelse, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser.
    Uorganiske stoffer– Kemisk syntese og uorganisk kemi inklusive essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer og reagenser til kemiske reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8032-32-4
MDL nummer MFCD00081849
Synonym p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Petrol
Tæthed 0,720 til 0,745 g/ml ved 20 °C
Kogepunkt 100 °C til 140 °C
Flammepunkt <10 °C (<50 °F)
Mængde 25 L
FN nummer 3295
Grad puriss.