Få mere at vide
Benzin, puriss., 100° til 140 °C, Solstice
Artikelnummer. 15632670
Skift visning
Mængde:
4 x 2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15632670 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15632670 Leverandør Fluka Leverandørnr. 245344X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3185.00 DKK
    2567.63 DKK / Pakke med 4
    Spare 617.37 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Puriss., bp 100-140 °C
  • Vi er jeres leverandør af laboratoriereagenser og kemikalier af høj kvalitet til analytiske og kemiske laboratorier: Opløsningsmidler – til ACS-specifik brug (HPLC), ACS til generel brug, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser. Uorganiske Kemisk – syntese og uorganisk kemi, herunder essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer samt reagenser til kemiske reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8032-32-4
MDL nummer MFCD00081849
Synonym p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Petrol
Tæthed 0,720 til 0,745 g/ml ved 20 °C
Kogepunkt 100 °C til 140 °C
Flammepunkt 10 °C (50 °F)
Emballage Glasflaske
Mængde 4 x 2.5 L
FN nummer UN3295
Grad puriss.