Få mere at vide
DiversifiedBiotech PetriStickers™
Artikelnummer. 30282343
Skift visning
Inkluderer:
100 kvadratiske gitter
12 Sektor-tærte
16 Sektor-tærte
32 kvadratisk gitter
50 kvadraters gitter
6 Sektor-tærte
70 kvadraters gitter
8 Sektor Tærte
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
30282343 12 Sektor-tærte
30282323 50 kvadraters gitter
30282301 32 kvadratisk gitter
30282330 70 kvadraters gitter
30282337 100 kvadratiske gitter
30282281 6 Sektor-tærte
30282289 8 Sektor Tærte
30282342 16 Sektor-tærte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30282343 Leverandør DiversifiedBiotech Leverandørnr. PSTK2020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00 DKK
    208.07 DKK / Pakke med 36
    Spare 12.93 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Tillad at petriskåle kan mærkes hurtigt, pænt og pålideligt
  • PetriStickers™ gør det muligt at mærke petriskåle hurtigt, pænt og pålideligt
  • Fremstillet med vandafvisende blæk, substrat og klæbemidler og vil forblive fast fastgjort ved temperaturer fra 42° til 4 °C
  • Fjern blot etikettens beskyttende bagside og påfør den på bagsiden af en petridish
  • Efter mærkning kan retten holdes i en behagelig position til striber eller kolonioverførsel, opbevares i en rugemaskine eller køleskab og fotograferes
Tekniske data
Type Petriskål-etiket
Inkluderer 12 Sektor-tærte
Diameter (metrisk) 7.62 cm