Få mere at vide
DiversifiedBiotech PetriStickers™
Beskrivelse
- PetriStickers™ gør det muligt at mærke petriskåle hurtigt, pænt og pålideligt
- Fremstillet med vandafvisende blæk, substrat og klæbemidler og vil forblive fast fastgjort ved temperaturer fra 42° til 4 °C
- Fjern blot etikettens beskyttende bagside og påfør den på bagsiden af en petridish
- Efter mærkning kan retten holdes i en behagelig position til striber eller kolonioverførsel, opbevares i en rugemaskine eller køleskab og fotograferes
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Petriskål-etiket |
| Inkluderer | 32 kvadratisk gitter |
| Diameter (metrisk) | 7.62 cm |