Få mere at vide
DiversifiedBiotech PetriSEAL™
Beskrivelse
- PetriSeal™ strækker sig og tilpasser sig for at danne en tæt forsegling og er temperaturbestandig, vandtæt og kemisk modstandsdygtig
- Den modstår abrasion og punktering og blokerer damptab, samtidig med at den reducerer gasudvekslingshastigheden
- Brug PetriSeal™ med mikrotiterplader, petriskåle og kulturplader for at forhindre indtrængen af forurenende stoffer
- Forseglingen forbliver fleksibel ned til -30 °C og kan modstå kontinuerlig eksponering fra -40 °C til +77 °C (med periodisk eksponering op til 100 °C)
- Tests har vist, at der ikke efterlades nogen klæberester, PetriSeal™ selv efter to år
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (engelsk) | 2,160 tommer |
| Farve | Blå |
| Produkttype | Stretch Film |
| Længde (metrisk) | 5486.4 cm |
| Materiale | Plast |