Få mere at vide
Fisherbrand™ Petriskåle af polystyren, sterile
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12684785 Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
14,2 mm
16,2 mm
Aftræk:
1
3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 600
Artikelnummer. 12684785
En række aseptiske eller sterile petriskåle af høj kvalitet, perfekt til mikrobiel eller cellekultur eller til prøveopsamling, undersøgelse og opbevaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Type Petriskål
Mængde 600 sag
Aftræk 3
Højde (metrisk) 16,2 mm
Diameter (metrisk) 90 mm