Få mere at vide
Fisherbrand™ Petriskåle af polystyren, sterile
Artikelnummer. 12604795 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
14,2 mm
16,2 mm
Aftræk:
1
3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 600
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Aftræk Pakningsstørrelse
12604795 14,2 mm 3 Pakke med 600
12674785 16,2 mm 1 Pakke med 600
12684785 16,2 mm 3 Pakke med 600
15788517 16,2 mm 3 Pakke med 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12604795
På lager
En række aseptiske eller sterile petriskåle af høj kvalitet, perfekt til mikrobiel eller cellekultur eller til prøveopsamling, undersøgelse og opbevaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Type Lavform petriskål
Kanter Hævet Ridge
Mængde 600 sag
Aftræk 3
Højde (metrisk) 14,2 mm
Diameter (metrisk) 90 mm