Få mere at vide
Gosselin™ Petriskåle
Artikelnummer. 15458794
Skift visning
Diameter (metrisk):
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 825
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15458794 90 mm Pakke med 825
1 options
Artikelnummer. 15458794 Leverandør Gosselin Leverandørnr. SB93101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    853.59 DKK
    787.92 DKK / Pakke med 825
    Spare 65.67 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet i samarbejde med producenter af udstyr til påfyldning af petriskåle. Gosselin™ Petriskåle er ideelle til mikrobiologisk undersøgelse enten ved overfladebelægning eller pladehældning.
  • Ét rum
  • Fremstillet af naturlig polystyren
  • Indeholder 3 ventilationsåbninger
  • Fødevarekontakt: Råmaterialet er i overensstemmelse med forordning EC N 1935/°2004
  • Sterilitetssikringsniveau baseret på ISO 11137 : Aseptisk
  • Til brug med kliniske, miljø-, industri- og mikrobiologiapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Nå tælle 1
Emballage 33/pose
Mængde 825 stk
Aftræk 3
Højde (metrisk) 14.2 mm
Diameter (metrisk) 90 mm