Få mere at vide
BTX™ Petriskål platinelektrode til vævskammersæt
Beskrivelse
- Enkel og nem at bruge
- Fås i 5 og 15 mm
- Genanvendelig, laboratoriekvalitet Pyrex glas og to platinelektroder
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | For eks Vivo-vævsgen- eller lægemiddellevering ved hjælp af store eller unikke formede vævsprøver |
| Til brug med (udstyr) | ECM™ 830, ECM™ 2001+, Gemini X2, arv ECM™ 2001 |
| Materiale | Platin |
| Produktlinje | BTX-elektroporation |
| Produkttype | Elektroporation tilbehør |
| Spænding | 200 V |
| Oversigt | Petriskål platinelektrode til vævskammersæt, 5 mm mellemrum |
| Dybde (engelsk) | 0,12 tommer |
| Dybde (metrisk) | 3 mm |
| Inkluderer | Petriskål elektrodekammer og elektroder |
| Vis mere |