Få mere at vide
BTX™ Petriskål Platinum Tissue Slice Elektrodekammer
Artikelnummer. 15437330
Skift visning
Tilslutningstype:
Banan til pin tip
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tilslutningstype unitSize
15437330 Banan til pin tip Hver
1 options
Artikelnummer. 15437330 Leverandør BTX™ Leverandørnr. 450491
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Petriskål Platinum Tissue Slice Elektrodekammer til delikat og/eller vanskelig vævstransfektion.
  • Enkel og nem at bruge
  • Kompatibel med BTX™ Systemer som f.eks Gemini X2 og ECM™ 2001+
Tekniske data
Til brug med (applikation) Ex Vivo Electroporation
Til brug med (udstyr) BTX™ ECM™ 830, ECM™ 2001+, Gemini X2 og Legacy ECM™ 2001 Generatorer
Produktlinje BTX-elektroporation
Produkttype Elektrodekammer
Spænding 100 V
Oversigt Petriskål Platinum Elektrodekammer Kun, 7 mm, negativ
Diameter (engelsk) 0,28 tommer.
Diameter (metrisk) 7 mm
Dybde (engelsk) 0,04 tommer.
Dybde (metrisk) 1 mm
Inkluderer Kun elektrodekammer (negativ)
Pulsnummerområde 1 til 99 (afhængig af spænding)
Pulslængdeområde 10μ sek. til 100 msek.
Sterilitet Ikke steril
Tilslutningstype Banan til pin tip
Pulsform Firkantet bølge