Beskrivelse
- Holds up to 6 x 100mm Petri Dishes
- Epoxy-coated steel wire
- Measures 127 x 86 x 107mm
- Autoclavable
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Holder | Petriskåle (100 mm) |
| Materiale | Epoxy Coated Steel |
| Stillinger | Up to 6 |
| Til brug med (udstyr) | 100mm dia. petri dishes |
| Mængde | 1 Each |
| Dimensioner (L x B x H) | 127 x 86 x 107mm |
| Længde (metrisk) | 127 mm |
| Produkttype | Petri Dish Holder |
| Højde (metrisk) | 107 mm |
| Vis mere |