Få mere at vide
Pethidine EP Impurity H, Mikromol™
Artikelnummer. 30052703
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052703 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052703 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0315.080025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pethidine EP Impurity H
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate
CAS 59084-08-1
Analyt- eller komponentnavne Ethyl 1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H25 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pethidine Hydrochloride Imp. H (EP), Pethidine Imp. H (EP), Ethyl 1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate, 4-Phenyl-1-(phenylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 1-Benzyl-4-phenylisonipecotic acid ethyl ester, 1-Benzyl-4-(ethoxycarbonyl)-4-phenylpiperidine, Ethyl 1-benzyl-4-phenyl-4-piperidinecarboxylate, Pethidine Hydrochloride Impurity H, Pethidine Impurity H
InChI formel InChI=1S/C21H25NO2/c1-2-24-20(23)21(19-11-7-4-8-12-19)13-15-22(16-14-21)17-18-9-5-3-6-10-18/h3-12H,2,13-17H2,1H3
SMIL CCOC(=O)C1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)c3ccccc3
IUPAC navn ethyl 1-benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 323.43
Mængde 25 mg
Formel vægt 323.1885 g/mol