Få mere at vide
Pethidine EP Impurity H, Mikromol™
Beskrivelse
Pethidine EP Impurity H
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate |
| CAS | 59084-08-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl 1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H25 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pethidine Hydrochloride Imp. H (EP), Pethidine Imp. H (EP), Ethyl 1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate, 4-Phenyl-1-(phenylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 1-Benzyl-4-phenylisonipecotic acid ethyl ester, 1-Benzyl-4-(ethoxycarbonyl)-4-phenylpiperidine, Ethyl 1-benzyl-4-phenyl-4-piperidinecarboxylate, Pethidine Hydrochloride Impurity H, Pethidine Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO2/c1-2-24-20(23)21(19-11-7-4-8-12-19)13-15-22(16-14-21)17-18-9-5-3-6-10-18/h3-12H,2,13-17H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | ethyl 1-benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate |
| Vis mere |