Få mere at vide
Pethidine Acid Methyl Ester (Meperidine Acid Methyl Ester; Methyl 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate) 0.1 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459248
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30459248 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459248 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0315.0402
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Pethidine Acid Methyl Ester (Meperidine Acid Methyl Ester; Methyl 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate) 0.1 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pethidine Acid Methyl Ester (Meperidine Acid Methyl Ester; Methyl 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate)
CAS 28030-27-5
Analyt- eller komponentnavne Pethidine Acid Methyl Ester (Meperidine Acid Methyl Ester; Methyl 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H19 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Methyl 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate, Pethidine Hydrochloride Imp. D (EP), Pethidine Imp. D (EP), Pethidine Acid Methyl Ester, Meperidine Acid Methyl Ester, Methyl 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate, Pethidine Hydrochloride Impurity D, Pethidine Impurity D
InChI formel InChI=1 S/C14H19NO2/c1-15-10-8-14(9-11-15,13(16)17-2)12-6-4-3-5-7-12/h3-7 H,8-11H2,1-2H3
SMIL COC(=O)C1(CCN(C)CC1)c2ccccc2
IUPAC navn methyl 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 233.31
Mængde 1 ml
Formel vægt 233.1416 g/mol