Få mere at vide
PETG medieflaske, ikke-steril, 125 ml
Beskrivelse
Pakk og send flydende medier, buffere og sera ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene PETG Square Media Bottles med lukninger. Kraftige, holdbare flasker har fremragende gasbarriereegenskaber og er specielt designet til opbevaring af medier og sera.
- Tungvæggede og holdbare
- Knusningsresistent
- Giver fremragende gasbarriereegenskaber
- I plastfoliebakker
- Formet i eksamener
- Gennemsigtige flasker for nem identifikation af indholdet
- Ikke-steril
- Lækagetæt†
Bemærk:
† Udtrykket “lækagesikring” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/flaske-/tragt-lukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter de er fyldt med vand, inverteret, modstår lufttryk på 2 psig i 2 minutter og uden vandudslip; b) Flaske-/tragt-/flaskelukningssystemer større end 100 mm efter de er fyldt med vand, inverteret i 15 minutter, og ingen vandudslipp.
Bemærk: Disse tests med andre væsker giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug anbefales kunder at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under de forhold, de har planlagt anvendelse. Thermo Scientific Nalgene Produkterne er lækagesikre ved omgivelsestemperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukkninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 28 mm |
| Til brug med (applikation) | Fyldning, opbevaring, forsendelse |
| Inkluderer | Lukning |
| Materiale | PETG |
| nr. pr. sag | 96 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Ja |
| Mund | Smal |
| Vis mere |