Beskrivelse
Corning™ Erlenmeyer- og Fernbach-kulturkolber er ideelle til rystekulturapplikationer og opbevaring. Udskiftningshætter fås til 2 L, 3 L og 5 L kolbestørrelser.
- Polyethylenterephthalatglycol-modificeret (PETG) konstruktion: USP Klasse VI-materiale giver fremragende optisk klarhed og mekanisk styrke
- Størrelser spænder fra 2 L til 5 L
- Indstøbte gradueringer for nøjagtighed (± 5 %)
- Udluftningshætte til kontinuerlig gasudveksling, samtidig med at sterilitet sikres og lækage forhindres
- Individuelt pakket
- Sterility Assurance Level (SAL) på 10 −6
- RNase-/DNase-fri
- Ikke-pyrogen
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Ikke-pyrogen, DNase/RNase-fri |
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Materiale | PETG |
| Til brug med (applikation) | Shaker-kulturanvendelser og opbevaring |
| Til brug med (udstyr) | Orbitalt rysteapparat |
| Inkluderer | Ventilationshætte |
| nr. pr. sag | 4/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.