Få mere at vide
Corning™ PETG Erlenmeyer-kolbe med udluftningshætte
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15873875 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 L
3 L
5 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15873875 3 L Pakke med 4
15853875 2 L Pakke med 6
15893875 5 L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15873875 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 431282
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2555.00 DKK
    2385.48 DKK / Pakke med 4
    Spare 169.52 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Konstrueret af optisk klar polyethylenterephthalat (PETG) og ideel til shakerkulturapplikationer.
Corning™ Erlenmeyer- og Fernbach-kulturkolber er ideelle til rystekulturapplikationer og opbevaring. Udskiftningshætter fås til 2 L, 3 L og 5 L kolbestørrelser.
  • Polyethylenterephthalatglycol-modificeret (PETG) konstruktion: USP Klasse VI-materiale giver fremragende optisk klarhed og mekanisk styrke
  • Størrelser spænder fra 2 L til 5 L
  • Indstøbte gradueringer for nøjagtighed (± 5 %)
  • Udluftningshætte til kontinuerlig gasudveksling, samtidig med at sterilitet sikres og lækage forhindres
  • Individuelt pakket
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10 −6
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Ikke-pyrogen, DNase/RNase-fri
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 3 L
Materiale PETG
Til brug med (applikation) Shaker-kulturanvendelser og opbevaring
Til brug med (udstyr) Orbitalt rysteapparat
Inkluderer Ventilationshætte
nr. pr. sag 4/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Form Fernbach
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Mundstil Gevindskåret
Sterilitet Steril
Bund form Ikke forvirret
Lukketype Udluftet
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.