Få mere at vide
Buerkle™ PETG klare brede halsbeholdere
Artikelnummer. p-8002427 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11813672
Brand: Buerkle™ 03570050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den brede åbning af beholderen gør det nemt at fylde væske, pulver eller granulat som tabletter, kapsler, farvestoffer, forsendelser af prøver, prøver osv. Også velegnet til gavepakker og hobbyartikler.
  • PETG krystalklar
  • Skruelåg PP, sort, tætning af PE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Farve Klar
Oversigt Firkant
Diameter (metrisk) Indvendig hals 23 mm
Materiale PETG
Længde (metrisk) 38 mm
Bredde (metrisk) 38 mm
Lukningsfarve Sort
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 63 mm
Lukke liner Polyethylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg